Learn More
3’-Bromo-5’-(trifluorométhyl)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15497915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497915 250 mg 250mg
15444507 1 g 1g
15454507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15497915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31854.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154259-25-3
Formule moléculaire C9H6BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 267.045
Numéro MDL MFCD11847339
Clé InChI BVCLQCAMSFVBFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-bromo-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl-phenyl ethanone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one
CID PubChem 21852668
Nom IUPAC 1-[3-bromo-5-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Point de fusion <25°C
Indice de réfraction 1.5045
Quantité 250 mg
Poids de la formule 267.04
Pourcentage de pureté 97%