Learn More
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11414397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414397 5 g 5g
11404397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20437.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54962-75-3
Formule moléculaire C7H5BrF3N
Poids moléculaire (g/mol) 240.023
Numéro MDL MFCD00236205
Clé InChI HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-5-trifluoromethyl aniline, 3-bromo-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-amino-5-bromo trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenamine, 3-bromo-5-aminobenzotrifluoride, 3-amino-5-bromotrifluorotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine
CID PubChem 2735880
Nom IUPAC 3-bromo-5-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)Br)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Densité 1.71
Point d’ébullition 221°C to 223°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Indice de réfraction 1.5286
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 240.03
Pourcentage de pureté 98%