Learn More
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346609 5 g 5g
11336609 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346609 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26197.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 477535-41-4 | C8H4BrF3O | 253.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 477535-41-4
Formule moléculaire C8H4BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 253.02
Numéro MDL MFCD08059506
Clé InChI PCRLZGCXLNNMFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-5-bromobenzaldehyde, 3-bromo-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, pubchem16131, acmc-209kad, ksc496e1r, 3-bromo-5-formylbenzotrifluoride, 5-bromo-3-trifluoromethyl benzaldehyde
CID PubChem 16115438
Nom IUPAC 3-bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC(C=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.511
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 253.02
Pourcentage de pureté 97%