Learn More
Chlorure de 5-bromo-3-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395545 5 g 5g
11385545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19711.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 351003-46-8 | C7H3BrClF3O2S | 323.508 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 351003-46-8
Formule moléculaire C7H3BrClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 323.508
Numéro MDL MFCD03094393
Clé InChI YBUJCZFWJSUTSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, 5-bromo-3-trifluoromethyl phenyl chlorosulfone, 3-bromo-5-trifluoromethylphenylsulphonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride
CID PubChem 2778610
Nom IUPAC Chlorure de3-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
SMILES C1=C(C=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densité 1.835
Point d’ébullition 217°C to 218°C
Point d’éclair 66°C (150°F)
Indice de réfraction 1.524
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 323.52
Pourcentage de pureté 97%