Learn More
Acide benzoïque 3-bromo-5-(trifluorométhyle), 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15470649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470649 5 g 5g
15480649 25 g 25g
15490649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63776.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-67-6
Formule moléculaire C8H4BrF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.02
Numéro MDL MFCD03412186
Clé InChI AMZBKZQMAZWIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-bromo-3-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethylbenzoicacid, benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethyl, pubchem4737, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1clgk, ksc222e0t
CID PubChem 11086788
Nom IUPAC 3-bromo-5-(trifluorométhyl)acide benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(Br)=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 269.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide