Learn More
3-bromo-5-trifluorométhyl-o-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11397259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397259 1 g 1g
11307269 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397259 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27429.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113170-72-2
Formule moléculaire C7H6BrF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 255.038
Numéro MDL MFCD00042484
Clé InChI OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, buttpark 82\03-57, 1,2-diamino-3-bromo-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 2-amino-3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-diamino-3-bromobenzotrifluoride, pubchem2253
CID PubChem 735785
Nom IUPAC 3-bromo-5-(trifluorométhyl)benzène-1,2-diamine
SMILES C1=C(C=C(C(=C1N)N)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Point de fusion 61°C to 65°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 255.04
Pourcentage de pureté 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.