Learn More
3-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455540
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455540 1 g 1g
11465540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455540 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25823.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 436799-33-6 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 436799-33-6
Formule moléculaire C6H3BrF3N
Poids moléculaire (g/mol) 225.996
Numéro MDL MFCD04972700
Clé InChI HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
CID PubChem 11127991
Nom IUPAC 3-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Point de fusion 44°C to 46°C
Point d’ébullition 65°C to 66°C (19 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Quantité 1 g
Poids de la formule 226
Pourcentage de pureté 95%