Learn More
Hydrate d’acide 3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate |
| Point de fusion | 216°C to 219°C (decomposition) |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 275.49 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 95% |