Learn More
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477537 1 g 1g
15487537 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35558.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 886371-28-4 | C7H4BrClN2 | 231.477 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886371-28-4
Formule moléculaire C7H4BrClN2
Poids moléculaire (g/mol) 231.477
Numéro MDL MFCD08667858
Clé InChI LIBKDAUSMLPFBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-209qvk, 3-bromo-6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-6-chloro
CID PubChem 45790042
Nom IUPAC 3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Point de fusion 105°C to 107°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 231.48
Pourcentage de pureté 95%