Learn More
3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497517 1 g 1g
15407527 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35421.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 885950-21-0 | C8H4BrN3 | 222.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 885950-21-0
Formule moléculaire C8H4BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 222.05
Numéro MDL MFCD06659617
Clé InChI UOQHWNPVNXSDDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 3-bromo-6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
CID PubChem 2764571
Nom IUPAC 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
SMILES BrC1=CN=C2C=CC(=CN12)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
Point de fusion 207°C to 209°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.05
Pourcentage de pureté 95%