Learn More
R&D Systems™ 3-Bromo-7-nitroindazole
Code produit 30001449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001449 10 mg 10mg
18025872 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001449 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0735/10
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective nNOS inhibitor
Potent inhibitor of rat cerebellar nitric oxide synthase; more potent than 7-nitroindazole (Cat. No. 0602).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74209-34-0
Formule moléculaire C7H4BrN3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-7-nitroindazole
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 242.03
Pureté >98%
Poids moléculaire 242.03