Learn More
3-bromo-7-nitroindazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495699 1 g 1g
15415709 250 mg 250mg
15405709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63480.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Inhibiteur de l’oxyde nitrique synthase (NOS)
Inhibitor of nitric oxide synthase (NOS)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74209-34-0
Formule moléculaire C7H4BrN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.03
Numéro MDL MFCD00159910
Clé InChI NFSTZPMYAZRZPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-7-nitroindazole, 3-bromo-7-nitro-1h-indazole, 1h-indazole,3-bromo-7-nitro, brni, 3-bromo-7ni, 3-br-7-nitroindazole, tocris-0735, lopac-b-2050, d0u6zt, d0x5qj
CID PubChem 1649
Nom IUPAC 3-bromo-7-nitro-2H-indazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C(Br)NN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-7-nitroindazole
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol at 25mg/ml; Also soluble in DMSO
Poids de la formule 242
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre