Learn More
3-Bromo-7-nitroindazole, TRC
Code produit 30343130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343130 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343130 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68625050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-7-nitroindazole
CAS 74209-34-0
Formule moléculaire C7 H4 Br N3 O2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H4BrN3O2/c8-7-4-2-1-3-5(11(12)13)6(4)9-10-7/h1-3H,(H,9,10)
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2c(Br)n[nH]c12
Nom IUPAC 3-bro-7-nitro-1H-indazole
Poids moléculaire (g/mol) 242.03
Poids de la formule 240.9487