Learn More
3-bromo-9-phénylcarbazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used in manufacturing of OLED materials. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé dans la fabrication de composants OLED. Également utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-9-phenylcarbazole |
| Point de fusion | 97°C to 98°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1315492 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 322.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |