Learn More
3-bromo-9H-carbazole 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10502662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10502662 1 g Flacon en verre ambré 1g
10314292 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10632275 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10502662 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur JFD01173DA
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 1592-95-6
Formule moléculaire C12H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 246.107
Clé InChI LTBWKAYPXIIVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromocarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo, 3-brominecarbazole, 3bromo-9h-carbazole, pubchem9950, maybridge1_004311, acmc-1bpt1, 3-bromocarbazole gc
CID PubChem 252446
Nom IUPAC 3-bromo-9H-carbazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-9H-carbazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.11
Pourcentage de pureté 97%