Learn More
3-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 929000-46-4 |
| Formule moléculaire | C9H11BrClNO2S |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11BrClNO2S/c10-8-3-1-4-9(7-8)15(13,14)12-6-2-5-11/h1,3-4,7,12H,2,5-6H2 |
| SMILES | ClCCCNS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 3-bromo-N-(3-chloropropyl)benzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 312.61 |
| Poids de la formule | 310.9382 |