Learn More
3-bromo-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441718 25 g 25g
15421718 1 g 1g
15431718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55464.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 66584-32-5 | Molecular Formula: C7H8BrN | Molecular Weight: 186.052 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66584-32-5
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.052
Numéro MDL MFCD05664376
Clé InChI HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-bromoaniline, 3-bromo-n-methyl aniline, benzenamine, 3-bromo-n-methyl, acmc-20an89, 3-bromophenyl-methylamine, 3-bromo-phenyl-methyl-amine, 3-bromo-n-methylaniline
CID PubChem 7018299
Nom IUPAC 3-bromo-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-N-methylaniline
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.461 g/mL
Point d’ébullition 253°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.621
Quantité 25 g
Poids de la formule 186.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide