Learn More
3-Bromo-N,N-diméthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364016 5 g 5g
11374016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17279.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16518-62-0 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
3-Bromo-N,N-dimethylaniline is involved in fluorination using metal fluoride in the presence of 2-(di-1-adamantylphosphino)-3,6-dimethoxy-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl (AdBrettPhos)-based Pd precatalyst, used to prepare 3-fluoro-N,N- dimethylaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Bromo-N,N-dimethylaniline is involved in fluorination using metal fluoride in the presence of 2-(di-1-adamantylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-tri-i-propyl-1,1′-biphenyl (AdBrettPhos)-based Pd precatalyst, used to prepare 3-fluoro-N,N- dimethylaniline.
Solubilité
Miscible au chloroforme, au dichlorométhane et au méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16518-62-0
Formule moléculaire C8H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 200.08
Numéro MDL MFCD00045020
Clé InChI USEXQPWLCGBYNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3-bromo-n,n-dimethyl, 3-bromophenyl dimethylamine, n,n-dimethyl 3-bromoaniline, 3-bromo-n,n-dimethylbenzenamine, n,n-dimethyl-3-bromoaniline, m-bromodimethyl aniline, 3-bromo-dimethylaniline, m-bromodimethylaniline, pubchem3760, acmc-1c80w
CID PubChem 140102
Nom IUPAC 3-bromo-N,N-diméthylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-N,N-dimethylaniline
Point de fusion 11°C
Densité 1.365
Point d’ébullition 126°C (14 mmHg)
Indice de réfraction 1.6015
Quantité 5 g
Beilstein 2079908
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,dichloromethane and methanol.
Poids de la formule 200.08
Pourcentage de pureté 97%