Learn More
3-Bromo-N,N-diméthylaniline, TRC
Code produit 30329876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329876 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329876 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB684160500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-N,N-dimethylaniline
CAS 16518-62-0
Formule moléculaire C8 H10 Br N
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc(Br)c1
Nom IUPAC 3-bro-N,N-diméthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 200.08
Poids de la formule 198.9997