Learn More
3-Bromo-N,N-diméthylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-N,N-dimethylaniline |
| CAS | 16518-62-0 |
| Formule moléculaire | C8 H10 Br N |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 3-bro-N,N-diméthylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.08 |
| Poids de la formule | 198.9997 |