Learn More
Bromure de 3-bromo-N,N,N-triméthylpropan-1-aminium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Bromide |
| CAS | 3779-42-8 |
| Formule moléculaire | C6H15Br2N |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (3-Bromopropyl)trimethylazanium Bromide, 3-Bromo-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyl-N-3-bromopropylammonium Bromide, (3-Bromopropyl)trimethylammonium Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15BrN.BrH/c1-8(2,3)6-4-5-7;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)CCCBr |
| Nom IUPAC | 3-bromopropyl(triméthyl)azaium ;bromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261 |
| Poids de la formule | 258.9571 |