Learn More
3-bromo-N-phénylbenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15466728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466728 250 mg 250mg
15456728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60252.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 166338-06-3
Formule moléculaire C12H10BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 312.181
Numéro MDL MFCD07957223
Clé InChI JPSZUSKQOMHYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenyl-3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromo-n-phenyl-benzenesulfonamide
CID PubChem 8190068
Nom IUPAC 3-bromo-N-phénylbenzènesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-N-phenylbenzenesulfonamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 312.18
Pourcentage de pureté 97%