Learn More
3-bromo-o-xylène, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10409020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10409020 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10409020 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107580050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-o-xylene
Note relative au nom 99%
CAS 576-23-8
% min. CAS 98.5
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 1.3600g/mL
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5590 to 1.561
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 1.36
Formule moléculaire C8H9Br
Formule linéaire (CH3)2C6H3Br
Numéro MDL MFCD00000069
Beilstein 05, 365
Synonyme 3-bromo-o-xylene, 3-bromo-1,2-dimethylbenzene, 2,3-dimethylbromobenzene, 2,3-dimethyl bromobenzene, benzene, bromodimethyl, 1-bromo-2,3-dimethyl-benzene, benzene, 1-bromo-2,3-dimethyl, bromoxilene, xylylbromid, bromo-o-xylene
Point d’ébullition 214°C
Clé InChI WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1C
Nom IUPAC 1-bromo-2,3-diméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 185.06
CID PubChem 68472
Poids de la formule 185.06
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromo-o-xylene
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement