Learn More
3’-bromoacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3'-Bromoacetophenone |
| Point de fusion | 7°C to 8°C |
| Densité | 1.498 |
| Point d’ébullition | 79°C to 81°C (2 mmHg) |
| Point d’éclair | 114°C (237°F) |
| Indice de réfraction | 1.575 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 507599 |
| Poids de la formule | 199.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |