Learn More
3’-bromoacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449683
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449683 500 g 500g
11429683 25 g 25g
11439683 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449683 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12454.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2142-63-4 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2142-63-4
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.047
Numéro MDL MFCD00000083
Clé InChI JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-bromoacetophenone, m-bromoacetophenone, 1-3-bromophenyl ethanone, 1-3-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromophenyl, 1-acetyl-3-bromobenzene, 3-bromoacetophenone, 1-3-bromo-phenyl-ethanone, 3-bromo acetophenone, acetophenone, 3'-bromo
CID PubChem 16502
Nom IUPAC 1-(3-bromophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Bromoacetophenone
Point de fusion 7°C to 8°C
Densité 1.498
Point d’ébullition 79°C to 81°C (2 mmHg)
Point d’éclair 114°C (237°F)
Indice de réfraction 1.575
Quantité 500 g
Beilstein 507599
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté ≥98%