Learn More
3'-Bromoacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3'-Bromoacetophenone |
| CAS | 2142-63-4 |
| Formule moléculaire | C8H7BrO |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-(3-Bromophenyl)ethanone, 1-(3-Bromophenyl)ethan-1-one, 1-Acetyl-3-bromobenzene, 3-Acetyl-1-bromobenzene, 3-Bromoacetophenone, 3-Bromophenyl Methyl Ketone, 3'-Bromoacetophenone, Methyl 3-Bromophenyl Ketone, NSC 46620, m-Bromoacetophenone, m-Bromophenyl Methyl Ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 1-(3-brophényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.05 |
| Poids de la formule | 197.968 |