Learn More
Bromhydrate de 3-(bromoacétyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15575156 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15575156 25 g 25g
15336618 5 g 5g
15585156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15575156 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455520250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17694-68-7 | C7H7Br2NO | 280.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17694-68-7
Formule moléculaire C7H7Br2NO
Poids moléculaire (g/mol) 280.95
Numéro MDL MFCD00052182
Clé InChI WDTSYONULAZKIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-pyridin-3-yl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 3-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-3-pyridinyl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridinium bromide, 3-bromoacetyl pyridine hbr, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone hydrobromide, 3-bromoacetylpyridine hydrobromide
CID PubChem 2776234
Nom IUPAC 2-bromo-1-pyridine-3-yléthanone ; Bromhydrate
SMILES [H+].[Br-].BrCC(=O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
Point de fusion 192.0°C to 196.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Quantité 25 g
Poids de la formule 280.94
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Bromoacetyl)pyridine, hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.