Learn More
3-Bromoacétylpyridine, bromhydrate, TRC
Code produit 30334497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334497 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6791105G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoacetylpyridine, Hydrobromide
CAS 17694-68-7
Formule moléculaire C7 H6 Br N O . Br H
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6BrNO.BrH/c8-4-7(10)6-2-1-3-9-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Br.BrCC(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC 2-brodure-1-pyridin-3-yléphane ;hydrobromide
Poids moléculaire (g/mol) 280.94
Poids de la formule 278.8894