Learn More
3-Bromoacétylpyridine, bromhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromoacetylpyridine, Hydrobromide |
| CAS | 17694-68-7 |
| Formule moléculaire | C7 H6 Br N O . Br H |
| Quantité | 2 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6BrNO.BrH/c8-4-7(10)6-2-1-3-9-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H |
| SMILES | Br.BrCC(=O)c1cccnc1 |
| Nom IUPAC | 2-brodure-1-pyridin-3-yléphane ;hydrobromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 280.94 |
| Poids de la formule | 278.8894 |