Learn More
Acide 3-bromoadamantane-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10475702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10475702 1 g Flacon en verre ambré 1g
10394622 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10475702 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur NRB01917DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 21816-08-0
Formule moléculaire C11H15BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 259.143
Numéro MDL MFCD00167820
Clé InChI DJUDQBVINJIMFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3-adamantanecarboxylic acid, 3-bromo-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-adamantane-1-carboxylic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, 1-bromo, 3-bromoadamantanecarboxylic acid, 3-bromotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, acmc-1cnbw, maybridge1_005590, 5s,7r-3-bromoadamantane-1-carboxylate
CID PubChem 30818
Nom IUPAC Acide 3-bromoadamantane-1-carboxylique
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 259.14
Pourcentage de pureté 97%