Learn More
Acide 3-bromoadamantane-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15477058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60580.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21816-08-0 | C11H15BrO2 | 259.143 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
CAS 21816-08-0
Point de fusion 146°C to 150°C
Formule moléculaire C11H15BrO2
Numéro MDL MFCD00167820
Quantité 1 g
Synonyme 1-bromo-3-adamantanecarboxylic acid, 3-bromo-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-adamantane-1-carboxylic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, 1-bromo, 3-bromoadamantanecarboxylic acid, 3-bromotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, acmc-1cnbw, maybridge1_005590, 5s,7r-3-bromoadamantane-1-carboxylate
Clé InChI DJUDQBVINJIMFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)Br)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-bromoadamantane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 259.143
CID PubChem 30818
Poids de la formule 259.14
Pourcentage de pureté 97%