Learn More
3-bromoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11420264
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11420264 25 g 25g
11430264 100 g 100g
11440264 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11420264 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13665.14
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 591-19-5 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
3-Bromoaniline is used in the synthesis of amino substituted quinazoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-Bromoaniline est utilisée dans la synthèse de la quinazoline amino-substituée.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,97 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-19-5
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.03
Numéro MDL MFCD00007757
Clé InChI DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine
CID PubChem 11562
Nom IUPAC 3-bromoaniline
SMILES NC1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 3-Bromoaniline
Point de fusion 16°C
Densité 1.580
Point d’ébullition 251°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.625
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 742028
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.97g/L at 20°C).
Poids de la formule 172.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.