Learn More
3-bromoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625432 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625432 25 mL Flacon en verre 25mL
10357260 5 mL Flacon en verre 5mL
10403595 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10625432 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177210250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 591-19-5 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-19-5
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.03
Numéro MDL MFCD00007757
Clé InChI DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine
CID PubChem 11562
Nom IUPAC 3-bromoaniline
SMILES NC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoaniline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 16.8°C
Couleur Blanc à beige
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 251°C
Point d’éclair >230°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4NH2
Indice de réfraction 1.6240 to 1.626
Quantité 25 mL
Beilstein 12, 633
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 172.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromoaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.