Learn More
3-Bromoaniline, TRC
Code produit 30344884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344884 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344884 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB679960100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoaniline
CAS 591-19-5
Formule moléculaire C6 H6 Br N
Quantité 100 g
Synonyme Aniline, m-bromo- (8CI), 3-Bromobenzenamine, (3-Bromophenyl)amine, (m-Bromophenyl)amine, 1-Amino-3-bromobenzene, 3-Amino-1-bromobenzene, 3-Bromoaniline, NSC 10298, m-Aminobromobenzene, m-Aminobromobenzene, m-Bromoaniline, m-Bromoaniline
Formule InChI InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1cccc(Br)c1
Nom IUPAC 3-bromoaniline
Poids moléculaire (g/mol) 172.02
Poids de la formule 170.9684