Learn More
3-bromoanisole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11427517
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11427517 25 g 25g
11437517 100 g 100g
11447517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11427517 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15625.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2398-37-0 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
3-Bromoanisole used in chemical reaction as intermediates to obtain target materials such as dyes, pharmaceuticals, perfumes, photoinitiators and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Bromoanisole utilisé dans la réaction chimique en tant qu’intermédiaire pour obtenir des matériaux cibles tels que les colorants, les produits pharmaceutiques, les parfums, les photoinitiateurs et les produits agrochimiques.
Solubilité
Miscible dans le méthanol, le benzène, l’hexane, le toluène et le dichlorométhane. Pratiquement insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2398-37-0
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.04
Numéro MDL MFCD00000081
Clé InChI PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromoanisole, m-bromoanisole, 3-methoxybromobenzene, 3-bromo anisole, m-bromomethoxybenzene, benzene, 1-bromo-3-methoxy, anisole, m-bromo, 3-methoxy-1-bromobenzene, m-methoxybromobenzene, meta-bromoanisole
CID PubChem 16971
Nom IUPAC 1-bromo-3-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC(Br)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromoanisole
Point de fusion ∼2°C
Densité 1.489
Point d’ébullition 210°C to 211°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.564
Quantité 25 g
Beilstein 1524687
Informations sur la solubilité Miscible in methanol,benzene,hexane,toluene and dichloromethane. Practically insoluble in water.
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté ≥98%