Learn More
3-bromoanisole, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10559980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10559980 25 mL Flacon en verre 25mL
10589630 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10559980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106620250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2398-37-0 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2398-37-0
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.04
Numéro MDL MFCD00000081
Clé InChI PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromoanisole, m-bromoanisole, 3-methoxybromobenzene, 3-bromo anisole, m-bromomethoxybenzene, benzene, 1-bromo-3-methoxy, anisole, m-bromo, 3-methoxy-1-bromobenzene, m-methoxybromobenzene, meta-bromoanisole
CID PubChem 16971
Nom IUPAC 1-bromo-3-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoanisole
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 2.0°C
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.4700g/mL
Point d’ébullition 210.0°C to 211.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5630 to 1.5650
Quantité 25 mL
Beilstein 06, 198
Gravité spécifique 1.47
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide