Learn More
3-Bromoanisole, TRC
Code produit 30345886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345886 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345886 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68012050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoanisole
CAS 2398-37-0
Formule moléculaire C7 H7 Br O
Quantité 50 g
Synonyme 3-Bromoanisole, Benzene, 1-bromo-3-methoxy- (9CI, ACI), 1-Bromo-3-methoxybenzene (ACI), Anisole, m-bromo- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Bromoanisole, 3-Bromobenzene methyl ether, 3-Methoxy-1-bromobenzene, 3-Methoxybromobenzene, 3-Methoxyphenyl bromide, m-Anisyl bromide, m-Bromoanisole, m-Bromoanisole, m-Bromomethoxybenzene, m-Bromophenyl methyl ether, m-Methoxybromobenzene, m-Methoxyphenyl bromide, NSC 82293
Formule InChI InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES COc1cccc(Br)c1
Nom IUPAC 1-bro-3-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 187.03
Poids de la formule 185.968