Learn More
3-bromobenzaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10645522 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10645522 25 mL Flacon en verre 25mL
10656672 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10645522 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106660250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3132-99-8 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3132-99-8
Formule moléculaire C7H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 185.02
Numéro MDL MFCD00003345
Clé InChI SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo, benzaldehyde, m-bromo, 3-bromobenzeldehyde, unii-w0ard2zj82, 3-bromo benzaldehyde, 3-bromo-benzaldehyde, w0ard2zj82, benzaldehyde, m-bromo-6ci,7ci,8ci, 3-bromobenzaidehyde
CID PubChem 76583
Nom IUPAC 3-bromobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzaldehyde
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18.0°C to 21.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 228.0°C to 230.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CHO
Indice de réfraction 1.5920 to 1.5960
Quantité 25 mL
Beilstein 07, 238
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 185.02
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.