Learn More
3-Bromobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463934 500 g 500g
11443934 25 g 25g
11453934 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463934 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11941.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3132-99-8 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
A substituted benzaldehyde used in the synthesis of more complex pharmaceutical compounds. It is also employed as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzaldéhyde substitué utilisé dans la synthèse de composés pharmaceutiques plus complexes. Il est également utilisé comme ingrédient pharmaceutique actif.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Tenir à l’écart des agents oxydants et de l’air. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3132-99-8
Formule moléculaire C7H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 185.02
Numéro MDL MFCD00003345
Clé InChI SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo, benzaldehyde, m-bromo, 3-bromobenzeldehyde, unii-w0ard2zj82, 3-bromo benzaldehyde, 3-bromo-benzaldehyde, w0ard2zj82, benzaldehyde, m-bromo-6ci,7ci,8ci, 3-bromobenzaidehyde
CID PubChem 76583
Nom IUPAC 3-bromobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzaldehyde
Point de fusion 18°C to 21°C
Densité 1.58
Point d’ébullition 234°C to 236°C
Point d’éclair 96°C (204°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.594
Quantité 500 g
Beilstein 1634534
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 185.03
Pourcentage de pureté 97%