Learn More
Acétal d’éthylène 3-bromobenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11395385 5 g 5g
11305395 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395385 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19611.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 17789-14-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17789-14-9
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.073
Numéro MDL MFCD00003209
Clé InChI VYPYKCPWNPPBBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-bromophenyl-1,3-dioxolane, 3-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 2-m-bromophenyl-1,3-dioxolane, m-bromobenzaldehyde ethylene acetal, pubchem3730, 2-3-bromophenyl dioxolane, acmc-1c8q7, ksc496m7r
CID PubChem 87306
Nom IUPAC 2-(3-bromophényl)-1,3-dioxolane
SMILES C1COC(O1)C2=CC(=CC=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Densité 1.514
Point d’ébullition 132°C to 133°C (8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.563
Quantité 5 g
Beilstein 1344030
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté ≥98%