Learn More
3-Bromobenzaldéhyde, TRC
Code produit 30333920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333920 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333920 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB680290100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzaldehyde
CAS 3132-99-8
Formule moléculaire C7H5BrO
Quantité 100 g
Synonyme m-Bromobenzaldehyde, 3-Formyl-1-bromobenzene, 3-Formylbromobenzene, 5-Bromobenzaldehyde, NSC 66828
Formule InChI InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
SMILES Brc1cccc(C=O)c1
Nom IUPAC 3-bronmobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 185.02
Poids de la formule 183.9524