Learn More
3-Bromobenzanthrone, technique 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391907 100 g 100g
11381907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07422.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 81-96-9 | C17H9BrO | 309.162 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-96-9
Formule moléculaire C17H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 309.162
Numéro MDL MFCD00021094
Clé InChI WVECFEIAZAKUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzanthrone, 3-brombenzanthrone, benzanthrone, 3-bromo, 7-bromomesobenzanthrone, 3-bromo-7h-benzo de anthracen-7-one, 7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo, 3-bromobenz d,e anthrone, 3-bromo-7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo-7h-benz de anthracene-7-one, unii-3dh9916fno
CID PubChem 6696
Nom IUPAC 3-bromobenzo[b]phénalen-7-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=C(C=C3)Br)C=CC=C4C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzanthrone
Point de fusion 164°C to 168°C
Quantité 100 g
Beilstein 1975512
Poids de la formule 309.17
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique