Learn More
3-bromobenzène-1-sulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10550553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10550553 10 g -
10293282 1 g 1g
10275464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10550553 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00520EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 89599-01-9
Formule moléculaire C6H6BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 236.083
Numéro MDL MFCD00084903
Clé InChI MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzenesulphonamide, 3-bromobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-bromo, 3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromobenesulfonamide, 3-bromo-benzenesulfonic acid amide, 3-bromanylbenzenesulfonamide, pubchem11759, 3-bromophenylsulfonamide, m-bromobenzenesulfonamide
CID PubChem 2734765
Nom IUPAC 3-bromobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzene-1-sulfonamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire BrC6H4SO2NH2
Quantité 10 g
Poids de la formule 236.09
Pourcentage de pureté 97%