Learn More
Acide 3-bromobenzyèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349125
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349125 25 g 25g
11329125 1 g 1g
11339125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16354.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 89598-96-9 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89598-96-9
Formule moléculaire C6H6BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 200.83
Numéro MDL MFCD00239386
Clé InChI AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromophenyl boronic acid, 3-bromobenzeneboronic acid, 3-bromophenylboronicacid, boronic acid, 3-bromophenyl, pubchem1758, 3-bromo-phenylboronic acid, acmc-209r1w, 3-bromo-benzeneboronic acid, 3-bromobenzene boronic acid
CID PubChem 2734318
Nom IUPAC Acide (3-bromophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzeneboronic acid
Point de fusion 164°C to 168°C
Quantité 25 g
Beilstein 3127104
Poids de la formule 200.83
Pourcentage de pureté ≥98%