Learn More
3-Bromobenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421707 1 g 1g
11431707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11421707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25681.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 89599-01-9 | C6H6BrNO2S | 236.083 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89599-01-9
Formule moléculaire C6H6BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 236.083
Numéro MDL MFCD00084903
Clé InChI MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzenesulphonamide, 3-bromobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-bromo, 3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromobenesulfonamide, 3-bromo-benzenesulfonic acid amide, 3-bromanylbenzenesulfonamide, pubchem11759, 3-bromophenylsulfonamide, m-bromobenzenesulfonamide
CID PubChem 2734765
Nom IUPAC 3-bromobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzenesulfonamide
Point de fusion 154°C to 158°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 236.09
Pourcentage de pureté 97%