Learn More
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464493 25 g 25g
11440433 1 g 1g
11454493 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464493 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11507.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2905-24-0 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2905-24-0
Formule moléculaire C6H4BrClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 255.51
Numéro MDL MFCD00052313
Clé InChI PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulphonyl chloride, m-bromobenzenesulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulfonylchloride, m-bromobenzenesulphonyl chloride, 3-bromo-benzenesulfonyl chloride, 3-bromophenyl chlorosulfone, 3-bromophenylsulfonyl chloride, buttpark 94\57-33, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo
CID PubChem 17943
Nom IUPAC Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 30°C to 33°C
Densité 1.773
Point d’ébullition 90°C to 91°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.593
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2691656
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 255.52
Pourcentage de pureté 97%