Learn More
3-bromobenzo[b]thiophène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435737 50 g 50g
15425737 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32948.18
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7342-82-7 | C8H5BrS | 213.092 g/mol
Antifungal activity of synthetic di (hetero) arylamines based on the benzo [b] thiophene moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Activité antifongique des arylamines di(hétéro) synthétiques basée sur la fraction benzo [b] thiophène.
Solubilité
Peu soluble (0,14 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7342-82-7
Formule moléculaire C8H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 213.092
Numéro MDL MFCD00023009
Clé InChI SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzo b thiophene, 3-bromothianaphthene, 3-bromobenzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo, 3-bromo-benzo b thiophene, 3-bromo benzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo-,, zlchem 804
CID PubChem 123250
Nom IUPAC 3-bromo-1-benzothiophène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzo[b]thiophene
Densité 1.629
Point d’ébullition 72°C to 74°C (0.27 mmHg)
Indice de réfraction 1.668
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (0.14g/L) (25°C).
Poids de la formule 213.1
Pourcentage de pureté 95%