Learn More
Acide 3-bromobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404344 25 g 25g
11414344 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404344 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12606.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 585-76-2 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
3-Bromobenzoic acid was used as test solute in the determination of acidity constants by capillary zone electrophoresis. It was used as internal standard to study the retention mechanisms of an unmodified and a hydroxylated polystyrene-divinylbenzene polymer by solid-phase extraction. It was also used in synthesis of N-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-bromobenzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-bromobenzoïque a été utilisé comme soluté de test dans la détermination des constantes d’acidité par électrophorèse capillaire. Il a été utilisé comme étalon interne pour étudier les mécanismes de rétention d’un polymère de polystyrène-divinylbenzène non modifié et hydroxylé par extraction en phase solide. Il a également été utilisé dans la synthèse du N-(1,1-diméthyl-2-hydroxyéthyl)-3-bromobenzamide.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-76-2
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.019
Numéro MDL MFCD00002487
Clé InChI VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
CID PubChem 11456
Nom IUPAC Acide 3-bromobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzoic acid
Point de fusion 153°C to 157°C
Densité 1.948
Quantité 25 g
Beilstein 2041792
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté ≥98%