Learn More
Acide 3-bromobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromobenzoic Acid |
| CAS | 585-76-2 |
| Formule moléculaire | C7H5BrO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | m-Bromobenzoic Acid, NSC 176129, NSC 32739, NSC 3980, NSC 83519 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | Acide 3-bromobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 201.02 |
| Poids de la formule | 199.9473 |