Learn More
Acide 3-bromobenzoïque, TRC
Code produit 30342527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342527 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342527 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68050510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzoic Acid
CAS 585-76-2
Formule moléculaire C7H5BrO2
Quantité 10 g
Synonyme m-Bromobenzoic Acid, NSC 176129, NSC 32739, NSC 3980, NSC 83519
Formule InChI InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(Br)c1
Nom IUPAC Acide 3-bromobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 201.02
Poids de la formule 199.9473